Merck
652083
Sigma-Aldrich
4-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
286.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
COCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-4-8-16(9-5-13)21-12-14-2-6-15(7-3-14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
InChI key
LZLHTPXZVHZUQB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)