Merck
651923
Sigma-Aldrich
4-(Boc-piperazin-1-yl)-3-nitrobenzoic acid
97%
Sinónimos:
1-Boc-4-(4-carboxy-2-nitrophenyl)piperazine, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
351.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
199-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H21N3O6/c1-16(2,3)25-15(22)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(14(20)21)10-13(12)19(23)24/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
CYGRJUZYSXUAMM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)