Merck
651710
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9FO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
235-240 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... BAD(572)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)