Merck
651559
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-Boc-3-N-Fmoc-aminopyrrolidine
97%
Sinónimos:
(S)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
408.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +6.0±3°, c = 1 in chloroform
mp
172-180 °C (DSC)
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m0/s1
Clave InChI
WTCWZRXHMNBOCY-INIZCTEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)