Merck
651230
Sigma-Aldrich
2-Isobutoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
CC(C)COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8(2)7-15-11-5-4-9(3)6-10(11)12(13)14/h4-6,8,13-14H,7H2,1-3H3
InChI key
DJGCEUCMCLMRKN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)