Merck
651168
Sigma-Aldrich
(3-Cyanophenyl)boronic acid, neopentyl glycol ester
95%
Sinónimos:
2-(3-Cyanophenyl)-5,5′-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O2BN
Número de CAS:
Peso molecular:
215.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
85-87 °C
functional group
nitrile
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H14BNO2/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-5-3-4-10(6-11)7-14/h3-6H,8-9H2,1-2H3
InChI key
RTYUBKQTFNAFQC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)