Merck
650811
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-piperidone
97%
Sinónimos:
tert-Butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
35-40 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-Boc-3-piperidinone is useful in stereocontrolled synthesis of chiral compounds.
Precaución
Handle under glove bag/N2.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)