Merck
650323
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClFNO
Número de CAS:
Peso molecular:
173.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
129-133 °C (lit.)
cadena SMILES
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
Clave InChI
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)