Merck
650242
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorobenzyl)piperazine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5330 (lit.)
bp
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Clave InChI
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)