Merck
649708
Sigma-Aldrich
Methyl (4-nitro-1-imidazolyl)acetate
97%
Sinónimos:
(4-Nitro-imidazol-1-yl)-acetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
185.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
143-147 °C
cadena SMILES
COC(=O)Cn1cnc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-6(10)3-8-2-5(7-4-8)9(11)12/h2,4H,3H2,1H3
Clave InChI
LCKCAKPRNOIOBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)