Merck
649422
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
97%
Sinónimos:
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9FN2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
236.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
191-195 °C (lit.)
functional group
amine
fluoro
hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2OS/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(16-9)11(15)14-13/h1-6H,13H2,(H,14,15)
InChI key
XMNWZKXRDIGYBL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)