Merck
649082
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentyne
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 114,00
US$ 114,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 114,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(CH3)C≡CCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 114,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
densidad
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
Clave InChI
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)