Merck
648817
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Sinónimos:
6-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 6-Methyl-2-pyridineboronic acid[2,2¢-(phenylimino)diethanol]ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
Clave InChI
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)