Merck
648795
Sigma-Aldrich
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
96%
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
96%
form
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
InChI key
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)