Documentos clave
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentanedione, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 151,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensión del etiquetado
2.5-3.5 mmol/g O loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Scavenges hydrazines and pimary amines.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)