Merck
648418
Sigma-Aldrich
(−)-DIP-Chloride solution
50-65 wt. % in heptane
Sinónimos:
(−)-B-Chlorodiisopinocampheylborane, (−)-Chlorodiisopinocampheylborane, Chlorobis[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane, Diisopinocampheylchloroborane
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 233,00
100 ML
US$ 304,00
US$ 233,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 233,00
100 ML
US$ 304,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34BCl
Número de CAS:
Peso molecular:
320.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 233,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
concentración
50-65 wt. % in heptane
densidad
0.895 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C)B(Cl)[C@@H]3C[C@@H]4C[C@H]([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BCl/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
PSEHHVRCDVOTID-VMAIWCPRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(−)-DIP-Chloride solution is a pinane-based asymmetric reducing agent that is commonly used in asymmetric reduction reactions.
Aplicación
(−)-Diisopinocampheylchloroborane [(−)-DIP-Chloride] solution can be used as a reducing reagent for the:
  • Enantioselective reduction of α, β-unsaturated trifluoromethyl ketones into corresponding secondary allylic alcohols.
  • Asymmetric reduction of aromatic and aliphatic α-halomethyl ketones to haloalcohols.
It can also be used as a catalyst for the enantioselective asymmetric Pictet-Spengler reaction.
Información legal
DIP-Chloride is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)