Merck
647330
Sigma-Aldrich
1-(3-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
260.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
136-140 °C
cadena SMILES
O=S(=O)(c1cccnc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,9-4-3-7-12-8-9)15-11-6-2-1-5-10(11)13-14-15/h1-8H
Clave InChI
DFXYJMFTJONXBH-UHFFFAOYSA-N
Envase
This material contains 21.54% nitrogen by weight
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)