Merck
647276
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoin
97%
Sinónimos:
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-2-phenylethanone
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COCH(OH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
ketone
phenyl
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-12-8-6-11(7-9-12)14(17)13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,16H
Clave InChI
XYUKKJIDPMMCMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)