Merck
647268
Sigma-Aldrich
1-(4-Iodophenyl)piperazine hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4C4H9N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
324.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
177-181 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Cl[H].Ic1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13IN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Clave InChI
AABZSGMNVRFNHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)