Merck
647179
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-methyl-α-toluenesulfonamide
97%
Sinónimos:
4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
140-142 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
Clave InChI
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)