Merck
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
Sinónimos:
1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-Dimethylaminobutanal diethyl acetal, N,N-Dimethyl-4-aminobutanal diethyl acetal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H23NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
157.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
69.9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)