Merck
646946
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9BrMgO
Número de CAS:
Peso molecular:
261.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.966 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2cc([Mg]Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9O.BrH.Mg/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;;/h3-8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)