Merck
64685
Sigma-Aldrich
Methoxyacetaldehyde dimethyl acetal
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1,1,2-Trimethoxyethane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
120.15
Beilstein/REAXYS Number:
741876
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
density
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal
ether
SMILES string
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
72.5 °F - closed cup
flash_point_c
22.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)