Merck
646741
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7ClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
226.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
80-84 °C (lit.)
functional group
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3
InChI key
VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)