Merck
646326
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-ethoxypyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
32-36 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
WQXZKMUZWPUZGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)