645915
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-acetylaniline
90%
Sinónimos:
1-(4-(((2-Chlorophenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-(2-Chlorobenzylideneamino)acetophenone, 4-Acetyl-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
assay
90%
mp
103-107 °C
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
InChI key
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)