645583
Methyl 2,3-dimethoxybenzoate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
bp
180-185 °C/50 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-6-4-5-7(9(8)13-2)10(11)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
MGLIMPUPAKQITQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?