Merck
645435
Sigma-Aldrich
4-(2′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
234-238 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1OCc2ccccc2Cl)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-7-13(16(18)19)8-11(2)15(10)20-9-12-5-3-4-6-14(12)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI key
UDKYOMYSPIEDTK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)