Merck
645184
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BF2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
175-180 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(F)c(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
ISQCHQGYKNHYGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)