Merck
644617
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
153-157 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C11H9NO3/c1-14-10-4-2-8(3-5-10)11-6-9(7-13)12-15-11/h2-7H,1H3
Clave InChI
YNRLEBXQHWKCQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)