Merck
644226
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
77-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
InChI key
GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)