Merck
643998
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
97%
Sinónimos:
4′-Hydroxy-[1,1′−biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Hydroxybiphenyl-3-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
164-168 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8,15H
Clave InChI
DTNKYIRPORWHHR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)