Merck
643793
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propanenitrile
85% (sum of isomers)
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 43,50
US$ 43,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 43,50
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 43,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
85% (sum of isomers)
índice de refracción
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
densidad
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
Clave InChI
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)