Merck
643572
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine
97%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
147.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.419
bp
139-141 °C
densidad
1.275 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h1-4H
Clave InChI
ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Malcolm E Tessensohn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(16), 2250-2257 (2017-06-14)
The voltammetric behavior of 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenediamine was found to be able to differentiate the hydrogen acceptor abilities of electroinactive pyridine compounds in acetonitrile. Weak and strong hydrogen acceptors were distinguished through the onset of a third oxidation process that came about