Merck
643033
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.495
densidad
1.379 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
chloro
fluoro
cadena SMILES
NCc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Clave InChI
SRHQOQMNBVOXCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simon H Rüdisser et al.
Journal of biomolecular NMR, 74(10-11), 579-594 (2020-06-20)
Fluorine NMR has recently gained high popularity in drug discovery as it allows efficient and sensitive screening of large numbers of ligands. However, the positive hits found in screening must subsequently be ranked according to their affinity in order to