Merck
64297
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO3CH2CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.13
Beilstein:
1863049
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.367
densidad
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
Clave InChI
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for 2,2,2-trifluoroethylations, e.g. ether formation
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)