642703
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
About This Item
mp
234-238 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9ClN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)