Merck
642363
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 127,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 127,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
77-81 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
Clave InChI
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)