Merck
642177
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-β-nitrostyrene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 169,00
US$ 169,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 169,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 169,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
nitro
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Clave InChI
GLJATYFHELDGEA-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)