Merck
641812
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-furylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BrO3Zn
Peso molecular:
284.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.979 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)o1
InChI
1S/C7H7O3.BrH.Zn/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6;;/h3-4H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
SPOXGPWMGANQMR-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)