Merck
641618
Sigma-Aldrich
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, 6-Quinolylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-7-8-13-11(10-12)6-5-9-17-13/h5-10H,1-4H3
InChI key
VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c