Merck
641537
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzyloxy-2-chloro-4-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinónimos:
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
319.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
96-100 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)