Merck
64145
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylchlorosilyl)propyl methacrylate
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
Sinónimos:
(3-Methacryloyloxypropyl)dimethyl-chlorosilane
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 521,00
US$ 521,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 521,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17ClO2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
220.77
Beilstein:
2244691
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 521,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Ensayo
≥85% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451
densidad
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
methacrylate
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
Clave InChI
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)