Merck
640387
Sigma-Aldrich
1-Boc-indole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
1-Boc-5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-Boc-indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
343.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
131-136 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H26BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-12H,1-7H3
Clave InChI
WPSDWNFTICAMNI-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.