Merck
639818
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
183-188 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,14,15)
Clave InChI
BFMGSMOYBHOHGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)