Merck
639605
Sigma-Aldrich
4-Isobutoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
99-104 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-8(2)7-14-10-5-3-9(4-6-10)11(12)13/h3-6,8,12-13H,7H2,1-2H3
Clave InChI
UCIPLLNDFCCBAC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)