Merck
639540
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11BCl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
180-185 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChI key
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)