Merck
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
262.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
124-129 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)