Merck
638676
Sigma-Aldrich
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
95-99 °C
functional group
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)C(Br)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI key
KKOAAWLOOHBFQP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)