Merck
638471
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
196.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
75-79 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)CCCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FO2/c12-10-7-5-9(6-8-10)3-1-2-4-11(13)14/h5-8H,1-4H2,(H,13,14)
Clave InChI
BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)